EP022363531
Eppendorf® Flex-Tubes Microcentrifuge Tubes
volume 1.5 mL, blue, pack of 500 tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
blue
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduated
Flex-Tube lid
opakowanie
pack of 500 tubes
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022363531 (NA)
metody
PCR: suitable
pojemność
1.5 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Gwarantowana funkcjonalność w temperaturach od -86 C do 100 C
- Prosta weryfikacja pipetowanej objętości dzięki wyraźnej podziałce
- Wszystkie warianty mogą być sterylizowane w autoklawie w celu późniejszego użycia w sterylnym środowisku (121 C, 20 min.)
- Wyprodukowane bez użycia środków poślizgowych, plastyfikatorów i biocydów
- Wysoka odporność na chemikalia, naprężenia mechaniczne i skrajne temperatury - wyprodukowane z pierwotnego polipropylenu
- Pokrywka tubki jest łatwa do otwierania i zamykania, co zapewnia ergonomiczną obsługę
- Łatwe etykietowanie na matowej pokrywie i powierzchni bocznej
- Pokrywa Flex-Tube jest łatwa do otwierania i zamykania, co zapewnia ergonomiczną obsługę
- Polipropylen zapewnia wysoką odporność na chemikalia, naprężenia mechaniczne i ekstremalne temperatury
- g-Safe®: Wyjątkowa stabilność wirowania do 30 000 × g zapobiega utracie próbki w wyniku pęknięcia probówki i zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi próbkami.
- Wyprodukowane bez użycia środków poślizgowych, plastyfikatorów i biocydów - substancji, które, jak wykazano, przedostają się z plastikowych materiałów eksploatacyjnych do próbki i negatywnie wpływają na wyniki testów biologicznych.
- Podziałka umożliwiająca wizualną kontrolę pipetowanej objętości
- Szroniona pokrywka i powierzchnia boczna ułatwiająca etykietowanieZapewniona funkcjonalność w temperaturach od -86°C do 100°CAutoklawowalność po otwarciu (121°C, 20 min)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)