EP0030627300
Eppendorf® Lobind Microplate 384/V-PP, 384 wells
white polypropylene, V-bottom clear wells, PCR clean, pkg of 240 ea
Wybierz wielkość
7200,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
7200,00 zł
Polecane produkty
Materiały
V-bottom clear wells
white polypropylene
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 240 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030627300
metody
PCR: suitable
maksymalna pojemność
-140 μL
rozmiar
384 wells
pojemność robocza
5-120 μL
typ wiązania
Protein low binding
Opis ogólny
Zastosowanie
- Przygotowywania lub przechowywania próbek DNA i RNA
- Kryminalistycznej analizy śladów
- Przygotowywania serii rozcieńczeń w ilościowym PCR w czasie rzeczywistym
- Przygotowanie próbek do sekwencjonowania nowej generacji
- Tworzenie bibliotek genomowych lub oligonukleotydowych
Cechy i korzyści
- Funkcja Lobind zapewnia maksymalny odzysk próbki, poprawiając tym samym wyniki testów.
- [TM="Eppendorf"] Lobind Microplate 384/V-PP jest pozbawiona powłok powierzchniowych, aby zminimalizować zakłócenia próbki.
- Podniesione brzegi dołków i gładka powierzchnia zapewniają bezpieczne uszczelnienie płytek.
- Zoptymalizowana geometria [TM="RecoverMax"] studzienek minimalizuje pozostałą objętość i zapewnia płynne mieszanie.
- Charakterystyczna matryca [TM="OptiTrack"] zapewnia szybszą identyfikację próbek i redukuje błędy pipetowania.
- Wolne od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR (PCR clean)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)