Kluczowe dokumenty
EP0030609301
Eppendorf® Microplate 96/V-PP, 96 wells
def. color (wells colorless), PCR clean, with barcode, polypropylene, pkg of 80 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
Materiały
polypropylene
opakowanie
pkg of 80 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030609301
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 wells
Opis ogólny
Z łatwością pipetuj, kontroluj i odzyskuj próbki za pomocą mikropłytek Eppendorf! Zaprojektowane z łatwą do odczytania alfanumeryczną etykietą matrycy OptiTrack do identyfikacji poszczególnych dołków, przyspieszają proces napełniania i znacznie zmniejszają ryzyko błędów pipetowania. Mikropłytki Eppendorf są wykonane z polipropylenu o wysokiej przezroczystości, co zapewnia szybką i łatwą lokalizację próbek.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)