Kluczowe dokumenty
EP0030507100
Eppendorf® Deepwell plates, DNA LoBind, 96 wells
white plate, conical bottom colorless wells, capacity 500 μL, pkg of 120 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.15
Materiały
conical bottom colorless wells
white plate
opakowanie
pkg of 120 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030507100
metody
PCR: suitable
pojemność
500 μL
rozmiar
96 wells
pojemność robocza
500 μL
typ wiązania
low binding surface
Opis ogólny
Zmaksymalizuj odzysk kwasów nukleinowych dzięki płytkom DNA LoBind. Połączenie specjalnych technologii produkcji i wyselekcjonowanych partii polipropylenu zapewnia niemal 100% odzysk cząsteczek DNA/RNA - i to wszystko bez powlekania powierzchni, aby wyeliminować ryzyko zanieczyszczenia próbki. To sprawia, że płytki Eppendorf LoBind są idealne do zastosowań, w których odzyskiwanie próbek jest ważne, takich jak przygotowanie lub długotrwałe przechowywanie kwasów nukleinowych w zastosowaniach kryminalistycznych, mikromacierzach i zastosowaniach NGS.
Zastosowanie
  • Przygotowanie lub przechowywanie próbek DNA i RNA
  • Kryminalistyczna analiza śladów
  • Przygotowanie serii rozcieńczeń w ilościowym qPCR
  • Przygotowanie próbek do sekwencjonowania nowej generacji
  • Tworzenie bibliotek genomowych lub oligonukleotydowych
Cechy i korzyści
  • Materiał Eppendorf LoBind zapewnia zoptymalizowane odzyskiwanie próbki w celu uzyskania lepszych wyników testu
  • Bez powłoki powierzchniowej (np. silikonowej), aby zminimalizować ryzyko zakłóceń próbki
  • Klasa czystości PCR z certyfikatem partii: wolna od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR
  • Dostępne jako naczynie reakcyjne, mikropłytka i płytka głębokodołkowa dla łatwego skalowania
  • Unikalna matryca OptiTrack o wysokim kontraście: do 30% szybsze wykrywanie próbek i mniej błędów pipetowania
  • Konstrukcja studzienek RecoverMax: Zoptymalizowana geometria studzienek dla zminimalizowania objętości resztkowej lub martwej i doskonałych właściwości mieszania
  • Podniesione faliste krawędzie i gładka powierzchnia zapewniają niezawodne uszczelnienie
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)