Kluczowe dokumenty
EP0030504208
Eppendorf® Deepwell plates, Protein LoBind, 96 wells
white plate, conical bottom colorless wells, capacity 1000 μL, pkg of 20 ea
Wybierz wielkość
20 EA
1560,00 zł
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 EA
1560,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.15
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
conical bottom colorless wells
white plate
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 20 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030504208
metody
PCR: suitable
pojemność
1000 μL
rozmiar
96 wells
pojemność robocza
1 mL
typ wiązania
low binding surface
Opis ogólny
  • Płytki632 Deepwell, Protein LoBind są dostępne w klasie czystości PCR, wolne od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR.
  • Są one specjalnie zaprojektowane do stosowania w badaniach nad białkami lub w czułych metodach testów proteomicznych i często zapewniają znacznie lepsze wyniki analizy.
  • Materiał Eppendorf LoBind zapewnia doskonałe odzyskiwanie próbek i lepsze wyniki testów.
  • Brak powłoki powierzchniowej (np. silikonu) minimalizuje ryzyko zakłóceń próbki.
  • Certyfikowana czystość PCR: wolne od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR.
  • Dostępne w formatach probówek, mikropłytek i płytek głębokodołkowych dla łatwego skalowania.
  • Unikalna matryca 10349 o wysokim kontraście: do 30% szybsza identyfikacja próbki i mniej błędów pipetowania.
  • Konstrukcja dołka10351: zoptymalizowana geometria dołka zapewniająca minimalną objętość pozostałą/ martwą i doskonałe właściwości mieszania.
  • Podniesione krawędzie studzienek i gładka powierzchnia gwarantują niezawodne uszczelnienie
Zmaksymalizuj odzyskiwanie próbek białek dzięki płytkom Eppendorf Protein LoBind. Płytki Eppendorf LoBind są wyposażone w specjalną dwuskładnikową mieszankę polimerów, która tworzy hydrofilową powierzchnię zapewniającą optymalny odzysk próbek. Płytki te są specjalnie zaprojektowane do badań białek lub wrażliwych metod testowania w proteomice, gdzie zapewniają doskonałe wyniki dzięki mniejszemu wiązaniu próbki z powierzchnią płytki.
Zastosowanie
  • Przygotowanie lub przechowywanie próbek białek, peptydów lub przeciwciał.
  • Testy enzymatyczne - hydrofilowa powierzchnia zmniejsza denaturację w kontakcie z wewnętrzną ścianką probówki.
  • Zapobieganie utracie próbki podczas przechowywania roztworów podstawowych wirusów.
  • Przechowywanie zawiesin komórkowych.
  • Przygotowanie lub przechowywanie próbek białek, peptydów lub przeciwciał
  • Testy enzymatyczne - hydrofilowa powierzchnia zmniejsza denaturację podczas interakcji ze ścianą naczynia
  • Unikanie utraty próbek podczas przechowywania roztworów podstawowych wirusów
  • Przechowywanie zawiesin komórkowych
Cechy i korzyści
  • Materiał Eppendorf LoBind zapewnia doskonałe odzyskiwanie próbek i lepsze wyniki testów
  • Bez powłoki powierzchniowej (np. silikonowej), aby zminimalizować ryzyko zakłóceń próbki
  • Czystość klasy PCR potwierdzona certyfikatem partii: wolne od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR
  • Dostępne jako naczynie reakcyjne, mikropłytka i płytka głębokodołkowa dla łatwego skalowania
  • Unikalna matryca OptiTrack o wysokim kontraście: do 30% szybsze wykrywanie próbek i mniej błędów pipetowania
  • Konstrukcja studzienek RecoverMax: Zoptymalizowana geometria studzienek dla zminimalizowania objętości resztkowej lub martwej i doskonałych właściwości mieszania
  • Podniesione faliste krawędzie i gładka powierzchnia zapewniają niezawodne uszczelnienie płytek
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
RecoverMax is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)