EP0030503244
Eppendorf® Deepwell plates, DNA LoBind, 96 wells
blue plate, conical bottom colorless wells, capacity 1000 μL, pkg of 20 ea
Wybierz wielkość
850,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
850,00 zł
Polecane produkty
Materiały
blue plate
conical bottom colorless wells
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 20 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030503244
metody
PCR: suitable
pojemność
1000 μL
rozmiar
96 wells
pojemność robocza
1 mL
typ wiązania
low binding surface
Opis ogólny
- Płytki632 Deepwell, DNA LoBind dostępne jako czyste płytki PCR o pojemności 1000 μL, są idealne do przygotowywania próbek do długotrwałego przechowywania kwasów nukleinowych w medycynie sądowej, mikromacierzach, aplikacjach NGS i wielu innych.
- Materiał Eppendorf LoBind zapewnia zoptymalizowane odzyskiwanie próbek w celu uzyskania lepszych wyników testów.
- Nie zawiera powłoki powierzchniowej (np. silikonu), aby zminimalizować ryzyko zakłóceń próbki.
- Certyfikowana czystość PCR: wolne od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR.
- Dostępne w formatach probówek, mikropłytek i płytek głębokodołkowych dla łatwego skalowania.
- Unikalna matryca 10349 o wysokim kontraście: do 30% szybsza identyfikacja próbki i mniej błędów pipetowania.
- Konstrukcja dołka10351: zoptymalizowana geometria dołka zapewniająca minimalną objętość pozostałą/ martwą i doskonałe właściwości mieszania.
- Podniesione krawędzie studzienek i gładka powierzchnia gwarantują niezawodne uszczelnienie.
Zastosowanie
- Przygotowanie lub przechowywanie próbek DNA i RNA.
- Analiza śladów kryminalistycznych.
- Przygotowanie serii rozcieńczeń w ilościowym qPCR.
- Przygotowanie próbek do sekwencjonowania nowej generacji.
- Tworzenie bibliotek genomowych lub oligonukleotydowych.
- Przygotowanie lub przechowywanie próbek DNA i RNA
- Kryminalistyczna analiza śladów
- Przygotowanie serii rozcieńczeń w ilościowym qPCR
- Przygotowanie próbek do sekwencjonowania nowej generacji
- Tworzenie bibliotek genomowych lub oligonukleotydowych
Cechy i korzyści
- Materiał Eppendorf LoBind zapewnia zoptymalizowane odzyskiwanie próbki w celu uzyskania lepszych wyników testu
- Bez powłoki powierzchniowej (np. silikonowej), aby zminimalizować ryzyko zakłóceń próbki
- Klasa czystości PCR z certyfikatem partii: wolna od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR
- Dostępne jako naczynie reakcyjne, mikropłytka i płytka głębokodołkowa dla łatwego skalowania
- Unikalna matryca OptiTrack o wysokim kontraście: do 30% szybsze wykrywanie próbek i mniej błędów pipetowania
- Konstrukcja studzienek RecoverMax: Zoptymalizowana geometria studzienek dla zminimalizowania objętości resztkowej lub martwej i doskonałych właściwości mieszania
- Podniesione faliste krawędzie i gładka powierzchnia zapewniają niezawodne uszczelnienie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)