Merck
EP0030129857
Eppendorf® BioBased twin.tec 96 Well PCR Plate
greener alternative
skirt, (with OptiTrack high contrast labelling)
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.15
Materiały:
(with OptiTrack high contrast labelling)
polypropylene
pojemność dołka:
150 μL
sterylność:
non-sterile
Właściwości:
lid: no
skirt
Materiały
(with OptiTrack high contrast labelling)
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030129857
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pojemność dołka
150 μL
przydatność
suitable for PCR
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
632 twin.tec PCR Plate 96, BioBased, skirted, PCR clean, spring green, 25 płytek
Cechy i korzyści
  • Zmniejszenie wpływu na środowisko w laboratorium
  • Produkowany z bioproduktów drugiej generacji, w których 90% surowca stanowią zasoby odnawialne (tj. odpady i pozostałości z rafinacji oleju roślinnego lub odpady oleju spożywczego), co pozwala uniknąć stosowania ropy naftowej opartej na paliwach kopalnych.
  • Zakład produkcyjny Eppendorf posiada certyfikat ISCC PLUS (International Sustainability & Carbon Certification), potwierdzający, że surowce wykorzystywane w zakładzie są "bio-okrągłe". Umożliwia identyfikowalność w całym łańcuchu dostaw
  • Laserowo wygrawerowany numer partii i data ważności na każdej pojedynczej płytce w celu poprawy identyfikowalności w procesach laboratoryjnych
  • Unikalna grawerowana laserowo optyczna siatka prowadząca i matryca OptiTrack do szybkiej orientacji podczas ręcznego pipetowania
  • Jednoczęściowa konstrukcja: połączenie poliwęglanowej ramy i polipropylenowych studzienek dla optymalnej wydajnościWyjątkowo cienkościenne studzienki z polipropylenu gwarantują optymalne przenoszenie ciepła do próbki
  • Wyjątkowo solidna, odporna na skręcanie i wysoką temperaturę rama z poliwęglanu: Nie wypacza się, nie wygina ani nie pęka podczas inkubacji w wysokiej temperaturze lub wirowania.
  • Podniesione brzegi studzienek dla skutecznego uszczelnienia, zmniejszają również ryzyko zanieczyszczenia krzyżowegoTestowane partiami i certyfikowane jako wolne od DNA, DNAazy, RNazy i inhibitorów PCR (PCR clean)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)