EP0030128869
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 96 wells
colorless plate, conical bottom colorless wells, semi-skirted, pkg of 300 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless plate
conical bottom colorless wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
skirt (Semi skirted)
skirt (semi-skirted)
opakowanie
pkg of 300 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030128869
metody
PCR: suitable
maksymalna pojemność
-250 μL
rozmiar
96 wells
pojemność robocza
-200 μL
przydatność
suitable for PCR
suitable for molecular biology
typ wiązania
low binding surface
Opis ogólny
Zastosowanie
- Standardowy PCR
- PCR w czasie rzeczywistym
- PCR o wysokiej wydajności
- Obsługa próbek o małej objętości
Cechy i korzyści
- Płytki "Eppendorf" Twin tec PCR są półokrągłe, co pozwala na łatwe etykietowanie i kodowanie kreskowe.
- Są kompatybilne z większością termocyklerów.
- Każda studzienka używana z paskami zamykającymi ma maksymalną objętość 250 µL, co zapewnia dużą pojemność.
- Oferują one lepszą tolerancję między dołkami.
- Podniesione krawędzie dołków przyczyniają się do skutecznego uszczelnienia, jednocześnie zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego.
- Płytki te są certyfikowane jako wolne od powszechnych zanieczyszczeń PCR, takich jak DNA, DNAza, RNAza i inhibitory PCR.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)