Kluczowe dokumenty
EP0030128648
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 96 wells
colorless plate, conical bottom colorless wells, skirted, pkg of 25 ea
Synonim(y):
płytka do hodowli komórek, płytki wielodołkowe
Wybierz wielkość
25 EA
661,00 zł
661,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 EA
661,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.15
661,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless plate
conical bottom colorless wells
polycarbonate
sterylność
non-sterile
Właściwości
skirt (Skirted)
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030128648
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 wells
maksymalna pojemność dołka
150 μm
Opis ogólny
Wybierz płytki Eppendorf twin.tec PCR, aby mieć pewność w każdym badaniu PCR. Płytki twin.tec oferują czystość, sztywność, kolor i inne proste, inteligentne funkcje, które mogą znacznie ułatwić codzienne życie. Sztywna rama z poliwęglanu dobrze sprawdza się w automatyzacji i procesach o wysokiej wydajności, a różne kolory oznaczają, że można szybko zorganizować różne etapy przepływu pracy.
Cechy i korzyści
  • Eppendorf® Twin tec PCR plates combine extremely thin walled polypropylene wells for optimal heat transfer to the sample and extremely robust polycarbonate frames for ultimate rigidity and torque-resistance.
  • Optimized rim for barcodes and automated work processes.
  • Within SBS footprint recommendations (127.76×85.47 mm±0.25 mm).
  • Stackable.
  • Eight holes in the skirt aid plate positioning and removal from the thermal cycler block.
  • Low profile design enhances efficiency of PCR and enables the highest efficiency for small sample volumes.
  • 150 μL max. well volume (when used with cap strips).
  • Ideal for quantitative real-time PCR as well – OptiTrack® matrix for faster sample identification and fewer pipetting errors.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)