Kluczowe dokumenty
EP0030128605
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 96 wells
blue plate, conical bottom colorless wells, semi-skirted, pkg of 25 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.15
Materiały
blue plate
conical bottom colorless wells
polycarbonate
sterylność
non-sterile
Właściwości
skirt (Semi skirted)
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030128605
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 wells
maksymalna pojemność dołka
250 μm
pojemność robocza
250 μL
Opis ogólny
  • Pasuje do większości termocyklerów, maks. objętość dołka 250 μL (w przypadku stosowania z paskami nasadkowymi).
  • Lepsza tolerancja między dołkami.
  • Dostępne z kodem kreskowym (na życzenie), tylko dla pasków z osłoną i pasków z osłoną.
  • Idealne również do ilościowego PCR w czasie rzeczywistym - matryca 10349 zapewnia szybszą identyfikację próbki i mniej błędów pipetowania.
Wybierz płytki Eppendorf twin.tec PCR, aby mieć pewność w każdym badaniu PCR. Płytki twin.tec oferują czystość, sztywność, kolor i inne proste, inteligentne funkcje, które mogą znacznie ułatwić codzienne życie. Sztywna rama z poliwęglanu dobrze sprawdza się w automatyzacji i procesach o wysokiej wydajności, a różne kolory oznaczają, że można szybko zorganizować różne etapy przepływu pracy.
Cechy i korzyści
  • Jednoczęściowa konstrukcja: połączenie poliwęglanowej ramy i polipropylenowych studzienek zapewnia optymalną wydajność.
  • Niezwykle cienkościenne studzienki z polipropylenu gwarantują optymalny transfer ciepła do próbki.
  • Wyjątkowo solidna i odporna na skręcanie rama z poliwęglanu.
  • Ulepszona tolerancja między studzienkami, ścięty narożnik i alfanumeryczne odniesienie do siatki.
  • Podniesione krawędzie studzienek dla skutecznego uszczelnienia, zmniejszają również ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego.
  • Certyfikowany brak wykrywalnego ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR.)
  • Idealny również do ilościowego PCR w czasie rzeczywistym.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)