EP0030128460
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 96 wells
skirted, with barcode, individual color (wells colorless), pkg of 25 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
Polecane produkty
Właściwości
skirt
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030128460
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 wells
Opis ogólny
Wybierz płytki Eppendorf twin.tec PCR, aby mieć pewność w każdym badaniu PCR. Płytki twin.tec oferują czystość, sztywność, kolor i inne proste, inteligentne funkcje, które mogą znacznie ułatwić codzienne życie. Sztywna rama z poliwęglanu dobrze sprawdza się w automatyzacji i procesach o wysokiej wydajności, a różne kolory oznaczają, że można szybko zorganizować różne etapy przepływu pracy.
Wybierz płytki do reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) Eppendorf twin.tec®, aby mieć pewność w każdym teście PCR. Płytki Twin.tec® oferują czystość, sztywność, kolor i inne proste, inteligentne funkcje, które mogą znacznie ułatwić codzienne życie. Sztywna ramka z poliwęglanu dobrze sprawdza się w automatyzacji i procesach o wysokiej wydajności, a różne kolory oznaczają, że można szybko zorganizować różne etapy przepływu pracy. Wszystkie płytki Eppendorf twin.tec® PCR są "PCR clean". Płytki twin.tec® PCR zapewniają maksymalną pewność wyników.
Zastosowanie
Płytki PCR Eppendorf® Twin tec®, 96 dołków są odpowiednie do stosowania w:
- standardowej reakcji PCR
- PCR w czasie rzeczywistym
- PCR o wysokiej wydajności
- obsługa próbek o małej objętości
Cechy i korzyści
- Konstrukcja produktu jest ujednolicona, z poliwęglanową ramą i polipropylenowymi studzienkami, co zapewnia optymalną wydajność.
- Polipropylenowe studzienki są bardzo cienkościenne, co pozwala na efektywne przenoszenie ciepła do próbki.
- Rama z poliwęglanu jest wyjątkowo wytrzymała i odporna na moment obrotowy.
- Zwiększona tolerancja między dołkami.
- Wbudowane ścięte narożniki i alfanumeryczne odniesienie do siatki.
- Podwyższone brzegi studzienek ułatwiają skuteczne uszczelnienie, minimalizując ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego.
- Testowane partiami i certyfikowane jako wolne od DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR (PCR clean).
- Opcjonalny kod kreskowy dostępny na życzenie dla wersji ze spódniczką i półspódniczką.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)