Kluczowe dokumenty
Z137065
Jacketed beaker
Wybierz wielkość
1 EA
1020,00 zł
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1020,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
graduations: no
pojemność
250 mL
Opis ogólny
One upper and one lower hose connection on opposite sides. Without pouring spout. A 3/8 in. I.D. hose is specified. A vacuum is not used with this product. Hot or cold liquids are circulated through the jacket to control temperature within the beaker.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki szklane
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hi! Could you please detail the inside diameter of the beaker?
    1 answer
    1. There is an inside height of 89mm, and inner diameter of 69.5mm.