Kluczowe dokumenty
EP0030127749
Eppendorf® Serological Pipets, Sterile Grade
violet, capacity 50 mL, pack of 160 ea (4 bags × 40 pcs.)
Wybierz wielkość
160 EA
1240,00 zł
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
160 EA
1240,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
violet
sterylność
sterile
Właściwości
DNA free
graduations
plugged
opakowanie
pack of 160 ea (4 bags × 40 pcs.)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030127749 (Global)
pojemność
50 mL
Opis ogólny
  • Pipety serologiczne632 są produkowane z ultraczystego, pierwotnego polistyrenu zapewniającego optymalną przejrzystość.
  • Łatwe do odczytania podziałki umożliwiają dokładne określenie objętości.
  • Pipety są oznaczone kolorami w zależności od rozmiaru, co ułatwia identyfikację.
  • Poziom zapewnienia sterylności 10-6.
  • Zgodność ze wszystkimi mechanicznymi i elektronicznymi kontrolerami pipet - w tym 633 lub 1299 3.
  • Wolne od wykrywalnych pirogenów, DNA, RNazy i DNazy oraz certyfikowane jako nietoksyczne.
Zastosowanie
  • Przenoszenie cieczy
  • Mieszanie zawiesin
  • Łączenie odczynników i roztworów chemicznych
  • Przenoszenie komórek do analizy empirycznej lub ekspansji
  • Nakładanie warstw odczynników w celu utworzenia gradientów o wyższej gęstości
Informacje prawne
Easypet is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Pipet Helper is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)