EP0030127722
Eppendorf® Serological Pipets, Sterile Grade
orange, capacity 10 mL, pack of 400 ea (4 bags × 100 pcs.)
Synonim(y):
Pipety, Pipety serologiczne, końcówki do pipetowania, pipety
Wybierz wielkość
565,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
565,00 zł
Polecane produkty
Materiały
orange
sterylność
sterile
Właściwości
DNA free
graduations
plugged
opakowanie
pack of 400 ea (4 bags × 100 pcs.)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030127722 (Global)
pojemność
10 mL
Opis ogólny
- Pipety serologiczneEppendorf® są produkowane z ultraczystego, pierwotnego polistyrenu zapewniającego optymalną przejrzystość.
- Łatwe do odczytania podziałki umożliwiają dokładne określenie objętości.
- Pipety są oznaczone kolorami w zależności od rozmiaru, co ułatwia identyfikację.
- Poziom zapewnienia sterylności 10-6.
- Zgodność ze wszystkimi mechanicznymi i elektronicznymi kontrolerami pipet - w tym Pipet Helper® lub Easypet® 3.
- Wolne od wykrywalnych pirogenów, DNA, RNazy i DNazy oraz certyfikowane jako nietoksyczne.
Zastosowanie
- Przenoszenie cieczy
- Mieszanie zawiesin
- Łączenie odczynników i roztworów chemicznych
- Przenoszenie komórek do analizy empirycznej lub ekspansji
- Nakładanie warstw odczynników w celu utworzenia gradientów o wyższej gęstości
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)