Przejdź do
CLS9016
Corning® aspiration pipettes
volume 2 mL, polystyrene, plain, paper/plastic wrapped
Synonim(y):
Aspiration Pipettes, Corning Pipettes
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Capacity:
2 mL
Material:
polystyrene
Packaging:
pack of 50 ea, case of 500 ea
1630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polystyrene
sterility
sterile
packaging
pack of 50 ea, case of 500 ea
manufacturer/tradename
Corning 9016
capacity
2 mL
volume
2 mL
General description
  • Corning® aspirating pipettes are made of optically clearpolystyrene for durability and good mechanical strength.
  • The sterile,ungraduated, and unplugged pipettes are best suited for aspirating liquidaseptically using vacuum suction.
  • Individually wrappedand bulk packed.
  • Disposable andcertified non-pyrogenic.
Aspirating pipettes are sterile, ungraduated and unplugged polystyrene pipettes for aspirating liquid using vacuum suction.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS9186CLS9099CLS4486
manufacturer/tradename
Corning 9016
manufacturer/tradename
Corning 9186
manufacturer/tradename
Corning 9099
manufacturer/tradename
Corning 4486
capacity
2 mL
capacity
2 mL
capacity
5 mL
capacity
2 mL
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
packaging
pack of 50 ea, case of 500 ea
packaging
pack of 100 ea, case of 1000 ea
packaging
case of 200 ea, pack of 50 ea
packaging
case of 1000, bag of 50
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
volume
2 mL
volume
2 mL
volume
5 mL
volume
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® aspiration pipettes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)