EP0030122437
Eppendorf Tube® Conical with screw cap
tube capacity 25 mL, sterile, pyrogen free, RNase and DNase free, RNase free, pkg of 200 pieces, bag of 8 × 25 tubes
Synonim(y):
Probówka stożkowa Eppendorf, Rurka stożkowa z zakrętką
Wybierz wielkość
356,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
356,00 zł
Polecane produkty
sterylność
sterile
Właściwości
RNase and DNase free
RNase free
pyrogen free
opakowanie
case of 200 ea
pkg of 200 pieces
bag of 8 × 25 tubes
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030122437
pojemność probówki
25 mL
Opis ogólny
Najwyższej jakości surowce bez użycia środków poślizgowych, plastyfikatorów i biocydów podczas produkcji zapewniają najwyższą integralność próbki. Zapewniona jest wysoka stabilność wirowania do 17 000 x g, szczelność pokrywki od -86 °C do 100 °C, a także optymalna widoczność próbki i osadu.
Zapewniona jest kompatybilność z istniejącymi peryferiami laboratoryjnymi, ponieważ ta nowa probówka Eppendorf ma taką samą średnicę jak probówki stożkowe o pojemności 50 ml. Dostępne są komponenty systemu, takie jak adaptery do wirowania, Eppendorf SmartBlock, uchwyt na probówki MixMate, pudełko do przechowywania i stojak na pojedyncze probówki.
Nowa konstrukcja zakrętki: spłaszczone i rowkowane boki.
- Przyjazna dla użytkownika, ergonomiczna obsługa (łatwe otwieranie/zamykanie) i obsługa jedną ręką
- Umożliwia stabilne ustawienie w pozycji pionowej, a tym samym minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia
- Wysokiej jakości materiał i precyzyjne formowanie zapewniają wysoką szczelność i minimalizują utratę próbki
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)