Kluczowe dokumenty
EP0030119860
632 Pojedynczy statyw na probówki stożkowe 25 ml i 50 ml
case of 4 pieces, white, autoclavable
Wybierz wielkość
1 PKG
105,00 zł
105,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
105,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
105,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
white
Właściwości
autoclavable
opakowanie
case of 1 ea
case of 4 pieces
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030119860
Powiązane kategorie
Opis ogólny
  • Możliwość sztaplowania w ramach jednego formatu stelaża, a także między wszystkimi wariantami stelaży pozwala zaoszczędzić miejsce w laboratorium, gdy nie są używane.
  • Antypoślizgowe silikonowe nóżki i odporna na przechylanie konstrukcja podstawy zapewniają bezpieczną obsługę
  • Falista konstrukcja: Rzędy probówek są rozmieszczone na różnych wysokościach, dzięki czemu naczynia reakcyjne są łatwo dostępne i łatwe do zidentyfikowania.
  • Wykonanie z polipropylenu (PP) zapewnia wysoką odporność chemiczną i fizyczną
  • Zoptymalizowane wymiary oszczędzające miejsce dzięki idealnemu rozmieszczeniu rur w stosunku do powierzchni, bez uszczerbku dla obsługi rur
  • Wysoka elastyczność: Probówki o różnych rozmiarach pasują do statywów 1,5/2,0 ml, 5,0/15,0 ml, 5,0/15/50 ml i statywów na probówki kriogeniczne.
  • Ponumerowane pozycje probówek umożliwiają szybką i łatwą orientację oraz bezbłędną obsługę
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)