Kluczowe dokumenty
Z742577
Stojak na stację roboczą na 50 probówek 5 ml
Wybierz wielkość
1 EA
296,00 zł
296,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
296,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.78
296,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
Holds 50 x 5 mL tubes
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific C1005-T5-RK2
rozmiar
9.5 in. × 9.25 in. × 2.5 in.
Opis ogólny
Stojak na stację roboczą używany do przechowywania 50 x 5 ml probówek wirówkowych.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)