Kluczowe dokumenty
EP0030076265
Eppendorf® Empty Box 2.0 for epT.I.P.S.® Reloads
for tips 1250 µL – 5 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
Polecane produkty
Właściwości
for tips 1250 µL – 5 mL
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030076265
pojemność
1250—5000 μL
Opis ogólny
6410 Box 2.0 dla 6410 Reloads, puste pudełko, nie zawiera końcówek, Eppendorf Quality, 1250 µL L - 5 mL
Zastosowanie
Ogólna obsługa cieczy
Cechy i korzyści
- 6410 Box 2.0 - puste pudełka wielokrotnego użytku na końcówki o objętości od 10 µL do 5 mL
- 6410 Box 2.0 - wszystkie trzy rozmiary są dostępne w jakości Eppendorf.
- Możliwość autoklawowania w temperaturze 121 °C (20 min.) do późniejszego użycia
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)