BAH189780000
Poxygrid® Petri Dish Carrying Racks
Holds 15 x 100 mm plates, epoxy-coated (steel)
Wybierz wielkość
270,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
270,00 zł
Polecane produkty
Materiały
epoxy-coated (steel)
Właściwości
Holds 15 x 100 mm plates
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H18978-0000
statyw dł. × szer. × wys.
108 × 108 × 356 mm
kompatybilność
for use with Petri Dishes
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Szeroki przedni otwór zapobiega wysuwaniu się szalek podczas transportu, ale umożliwia łatwe ładowanie i opróżnianie od góry.
- Stalowy drut pokryty powłoką epoksydową jest odporny na chemikalia i korozję oraz autoklawowalny parowo w temperaturze 121°C (250°F).
- Nie nadaje się do naczyń szklanych
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)