EP0030076044
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Reload 384
Eppendorf Quality™, tip capacity × L 0.1-20 μL × 42 mm, white tip, case of 3,840 ea (10 trays x 384 tips)
Synonim(y):
Wskazówki dotyczące ładowania 384 dołków, epT.I.P.S. G Reload
Wybierz wielkość
1830,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1830,00 zł
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Właściwości
Eppendorf Quality™
opakowanie
case of 3,840 ea (10 trays x 384 tips)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030076044
Pojemność końcówki × dł.
0.1-20 μL × 42 mm
pojemność
0.1—20 μL
kolor
white tip
temp. przechowywania
room temp
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Zaprojektowane dla odległości stożka 4,5 mm
- Końcówki do pipet epT.I.P.S. 384 tworzą system wraz z pipetami 16- i 24-kanałowymi Research plus i Xplorer plus, zapewniając najwyższe bezpieczeństwo i niezawodność.
- Innowacyjna technologia SOFTattach zapewnia niezawodne dopasowanie i szczelność końcówek
- Wypełnienie całej płytki 384-dołkowej bez luzowania końcówek pipet
- Idealne wyrównanie końcówek dzięki wyjątkowej współosiowości zapewnia bezpieczne manewrowanie płytką i przenoszenie cieczy
- Kształt końcówki epT.I.P.S. 384 jest dostosowany do idealnego dopasowania do studzienek w płytkach 384-dołkowych.
- Siły mocowania końcówki zmniejszone o 40% na stożek w porównaniu z pipetami 8- i 12-kanałowymi
- Siły wyrzutu końcówki zredukowane przez SOFTattach dla ergonomicznych warunków pracy
- Dostępne jako zestaw i przeładunek
- Dostępne w klasach czystości: Eppendorf Quality i PCR clean
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)