Kluczowe dokumenty
EMU084421
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Lrig1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGCTGCACCTGGAGTACAACAGTCTGGTGGAAGTGAACAGTGGCTCCCTCTATGGCCTCACAGCCCTGCACCAGCTGCACCTCAGCAACAACTCCATCTCTCGAATTCAGCGTGATGGCTGGAGCTTCTGCCAAAAGCTGCATGAGTTGATTCTGTCCTTCAACAACCTCACGCGGCTGGATGAGGAGAGTCTAGCGGAGTTGAGCAGCCTCAGTATCCTGCGCCTCAGTCACAACGCCATCAGTCACATTGCTGAAGGCGCCTTCAAGGGACTCAAGAGTCTGCGGGTCTTGGACCTGGACCATAACGAGATCTCGGGTACAATCGAGGATACCAGTGGTGCCTTTACGGGGCTTGACAACCTCAGCAAGCTGACTCTGTTTGGAAACAAGATCAAATCTGTGGCTAAGAGAGCCTTCTCGGGCCTGGAAAGCCTGGAACACCTGAACCTTGGAGAGAATGCAATCAGGTCTGTCCAGTTTGATGCCTTTGCAAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xi Zhang et al.
Cell stress & chaperones, 20(4), 631-641 (2015-04-11)
Leucine-rich repeats and immunoglobulin-like domains 1 (LRIG1) is a pan-negative regulator of the epidermal growth factor receptor (EGFR) signaling pathway. The aim of this study was to investigate the underlying mechanism of LRIG1 in the regulation of vasculogenic mimicry (VM)