Kluczowe dokumenty
CADG5157
Dissolved gas analysis (DGA) glass syringe
capacity 50 mL, graduated, 2 mL, tip style, needle-lock Luer
Synonim(y):
Szklana strzykawka DGA
Wybierz wielkość
1 EA
333,00 zł
333,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
333,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NB.03
333,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
graduated 2 mL
tip style needle-lock Luer
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cadence Science 5157
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Szklane strzykawki DGA służą do pobierania próbek oleju mineralnego w transformatorze. Olej mineralny transformatora chłodzi transformator i zapewnia izolację elektryczną. Kiedy ten olej mineralny jest poddawany wysokim naprężeniom termicznym i elektrycznym, ulega rozkładowi i powstają gazy.
Różne gazy powstają w wyniku różnych rodzajów usterek, a analiza chemiczna tych gazów (analiza rozpuszczonych gazów) dostarcza informacji diagnostycznych o stanie transformatora.
Strzykawki DGA są dopasowane do indywidualnych potrzeb (dopasowane numery), aby zapewnić ścisłe dopasowanie między cylindrem a tłokiem. Beczki są matowe.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the maximum operating temperature for this syringe?
    1 answer
    1. Maximum temperature is 145°C.