Kluczowe dokumenty
EMU056071
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Mavs
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TAGGAAGCCCTGAGCCACTAGCCACCCAGCAGCCCCAAGAAGAGGAAGAACATTGTGCCAGTTCAATGCCCTGGGCTAAGTGGCTTGGGGCCACCAGTGCACTCTTGGCTGTATTCCTGGCAGTGATGCTGTACCGTAGTAGGCGCCTGGCCCAGTGAAGCCTCAGCTGTATGCTGTTCTCTTGCTCAGTTCTGCCAAGCATGTTCTCTAGGCTTGGGCTAGTAGAGGCTGAGTCAGAGAAACTTAAATATGGCGAGGTCCACTGAGCTATCCAGGTAGATAGCTACACCAAGACGTCATCACTGTTGGGTGGGGGAGAGACATTGTTTTATCCTGGTTCATATGTCATCTTCTGGTCTTCAGCTTTTGGAGGCACTGTGTTACCTCCATTGCTCCTGACCTGCCCACGTGGCAGTGTAAGAGTTCATGCTCTGTGCTCCTAAGGAGGTATCTCCACCAGCTTTATCCCTGTTGGCCCAAGCCTGAAGATGAGGAG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pradip B Devhare et al.
PloS one, 8(5), e63793-e63793 (2013-05-15)
Hepatitis E virus (HEV) is a major cause of enterically transmitted acute hepatitis in developing nations and occurs in sporadic and epidemic forms. The disease may become severe with high mortality (20%) among pregnant women. Due to lack of efficient
Charlotte Odendall et al.
Nature immunology, 15(8), 717-726 (2014-06-24)
Type I interferon responses are considered the primary means by which viral infections are controlled in mammals. Despite this view, several pathogens activate antiviral responses in the absence of type I interferons. The mechanisms controlling type I interferon-independent responses are
Huachen Gan et al.
Scientific reports, 5, 17916-17916 (2015-12-09)
Influenza A virus (IAV) targets airway epithelial cells and exploits the host cell machinery to replicate, causing respiratory illness in annual epidemics and pandemics of variable severity. The high rate of antigenic drift (viral mutation) and the putative antigenic shift