Kluczowe dokumenty
EMU012051
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Tnf
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGTCCGGGCAGGTCTACTTTGGAGTCATTGCTCTGTGAAGGGAATGGGTGTTCATCCATTCTCTACCCAGCCCCCACTCTGACCCCTTTACTCTGACCCCTTTATTGTCTACTCCTCAGAGCCCCCAGTCTGTGTCCTTCTAACTTAGAAAGGGGATTATGGCTCAGAGTCCAACTCTGTGCTCAGAGCTTTCAACAACTACTCAGAAACACAAGATGCTGGGACAGTGACCTGGACTGTGGGCCTCTCATGCACCACCATCAAGGACTCAAATGGGCTTTCCGAATTCACTGGAGCCTCGAATGTCCATTCCTGAGTTCTGCAAAGGGAGAGTGGTCAGGTTGCCTCTGTCTCAGAATGAGGCTGGATAAGATCTCAGGCCTTCCTACCTTCAGACCTTTCCAGACTCTTCCCTGAGGTGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Valentina Pileczki et al.
International journal of molecular sciences, 14(1), 411-420 (2012-12-25)
Tumor necrosis factor alpha (TNF-α) is a pro-inflammatory cytokine involved in the promotion and progression of cancer, including triple negative breast cancer cells. Thus, there is significant interest in understanding the molecular signaling pathways that connect TNF-α with the survival
Li Peng et al.
The International journal of artificial organs, 38(10), 565-571 (2015-11-07)
Periprosthetic osteolysis, involving RANK/RANKL/osteoprotegerin (OPG) and TNF-α/NFκB signaling, contributes to bone resorption and inflammation. We constructed lentivirus vectors to inhibit TNF-α and enhance OPG expression and assessed their impacts on wear debris-induced inflammation and osteoclastogenesis in an osteoclast/osteoblast coculture system.
Hank Cheng et al.
Journal of neuroinflammation, 13, 19-19 (2016-01-27)
The basis for air pollution-associated neurodegenerative changes in humans is being studied in rodent models. We and others find that the ultrafine particulate matter (PM) derived from vehicular exhaust can induce synaptic dysfunction and inflammatory responses in vivo and in
Wenwen Zheng et al.
Molecular pain, 7, 40-40 (2011-05-24)
HIV-associated sensory neuropathy (HIV-SN) is one of the most common forms of peripheral neuropathy, affecting about 30% of people with acquired immune deficiency syndrome (AIDS). The symptoms of HIV-SN are dominated by neuropathic pain. Glia activation in the spinal cord
Praveen Thumbikat et al.
PLoS pathogens, 5(5), e1000415-e1000415 (2009-05-05)
Urinary tract infections are the second most common infectious disease in humans and are predominantly caused by uropathogenic E. coli (UPEC). A majority of UPEC isolates express the type 1 pilus adhesin, FimH, and cell culture and murine studies demonstrate