Kluczowe dokumenty
EMU003411
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Txnip
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CATGAGGCCTGGAAACAAATATGAGTACAAGTTCGGCTTCGAGCTTCCTCAAGGGCCCCTGGGAACATCCTTTAAAGGAAAATATGGTTGCGTAGACTACTGGGTGAAGGCTTTTCTCGATCGTCCCAGCCAGCCAACTCAAGAGGCAAAGAAAAACTTCGAAGTGATGGATCTAGTGGATGTCAATACCCCTGACCTAATGGCACCAGTGTCTGCCAAAAAGGAGAAGAAAGTTTCCTGCATGTTCATTCCTGATGGACGTGTGTCAGTCTCTGCTCGAATTGACAGAAAAGGATTCTGTGAAGGTGATGACATCTCCATCCATGCTGACTTTGAGAACACGTGTTCCCGAATCGTGGTCCCCAAAGCGGCTATTGTGGCCCGACACACTTACCTTGCCAATGGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lance A Thielen et al.
Cell metabolism, 32(3), 353-365 (2020-07-30)
Diabetes is characterized by hyperglycemia, loss of functional islet beta cell mass, deficiency of glucose-lowering insulin, and persistent alpha cell secretion of gluconeogenic glucagon. Still, no therapies that target these underlying processes are available. We therefore performed high-throughput screening of
Wei Li et al.
Current cancer drug targets, 14(4), 348-356 (2014-04-12)
Approximately 85% of pancreatic cancer patients suffer from glucose intolerance or even diabetes because high glucose levels can contribute to oxidative stress which promotes tumor development. As one of the reactive oxygen species (ROS)-regulating factors, thioredoxin-interacting protein (TXNIP), is involved