Kluczowe dokumenty
EHU092391
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human DOT1L
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GTGTACGGGGAGACCTCCTTCGACCTGGTGGCCCAGATGATTGATGAGATCAAGATGACCGACGACGACCTGTTTGTGGACTTGGGGAGCGGTGTGGGCCAGGTCGTGCTCCAGGTTGCTGCTGCCACCAACTGCAAACATCACTATGGCGTCGAGAAAGCAGACATCCCGGCCAAGTATGCGGAGACCATGGACCGCGAGTTCAGGAAGTGGATGAAATGGTATGGAAAAAAGCATGCAGAATACACATTGGAGAGAGGCGATTTCCTCTCAGAAGAGTGGAGGGAGCGAATCGCCAACACGAGTGTTATATTTGTGAATAATTTTGCCTTTGGTCCTGAGGTGGATCACCAGCTGAAGGAGCGGTTTGCAAACATGAAGGAAGGTGGCAGAATCGTGTCCTCGAAACCCTTTGCACCTCTGAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Silvia Monteagudo et al.
Nature communications, 8, 15889-15889 (2017-06-20)
Osteoarthritis is the most prevalent and crippling joint disease, and lacks curative treatment, as the underlying molecular basis is unclear. Here, we show that DOT1L, an enzyme involved in histone methylation, is a master protector of cartilage health. Loss of
Min-Hyung Cho et al.
Nature communications, 6, 7821-7821 (2015-07-23)
DOT1L has emerged as an anticancer target for MLL-associated leukaemias; however, its functional role in solid tumours is largely unknown. Here we identify that DOT1L cooperates with c-Myc and p300 acetyltransferase to epigenetically activate epithelial-mesenchymal transition (EMT) regulators in breast