Kluczowe dokumenty
EHU081921
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ACLY
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ATCCCCATGGAGTTTGTGAACAAGATGAAGAAGGAAGGGAAGCTGATCATGGGCATTGGTCACCGAGTGAAGTCGATAAACAACCCAGACATGCGAGTGCAGATCCTCAAAGATTACGTCAGGCAGCACTTCCCTGCCACTCCTCTGCTCGATTATGCACTGGAAGTAGAGAAGATTACCACCTCGAAGAAGCCAAATCTTATCCTGAATGTAGATGGTCTCATCGGAGTCGCATTTGTAGACATGCTTAGAAACTGTGGGTCCTTTACTCGGGAGGAAGCTGATGAATATATTGACATTGGAGCCCTCAATGGCATCTTTGTGCTGGGAAGGAGTATGGGGTTCATTGGACACTATCTTGATCAGAAGAGGCTGAAGCAGGGGCTGTATCGTCATCCGTGGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ACLY(47) , ACLY(47)
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mei Xin et al.
Oncotarget, 7(28), 44252-44265 (2016-06-19)
MicroRNAs (miRNAs) are non-coding small RNAs that function as negative regulators of gene expression involving in the tumor biology. ATP citrate lyase (ACLY), a key enzyme initiating de novo lipid synthesis, has been found to be upregulated in cancer cells
Supriya Shah et al.
Oncotarget, 7(28), 43713-43730 (2016-06-02)
The androgen receptor (AR) plays a central role in prostate tumor growth. Inappropriate reactivation of the AR after androgen deprivation therapy promotes development of incurable castration-resistant prostate cancer (CRPC). In this study, we provide evidence that metabolic features of prostate
Li Lai et al.
Circulation, 139(1), 119-133 (2018-12-28)
We have previously shown that activation of cell-autonomous innate immune signaling facilitates the transdifferentiation of fibroblasts into induced endothelial cells, and is required to generate induced endothelial cells with high fidelity for endothelial lineage. Recent studies indicate that a glycolytic