Kluczowe dokumenty
EHU060321
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ALDH1A3, RP11-66B24.4
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGGGTCTTTGTGGATTGCATGTTGACATTGACCGTGAGATTCGGCTTCAAACCAATACTGCCTTTGGAATATGACAGAATCAATAGCCCAGAGAGCTTAGTCAAAGACGATATCACGGTCTACCTTAACCAAGGCACTTTCTTAAGCAGAAAATATTGTTGAGGTTACCTTTGCTGCTAAAGATCCAATCTTCTAACGCCACAACAGCATAGCAAATCCTAGGATAATTCACCTCCTCATTTGACAAATCAGAGCTGTAATTCGCTTTAACAAATTACGCATTTCTATCACGTTCACTAACAGCTTATGATAAGTCTGTGTAGTCTTCCTTTTCTCCAGTTCTGTTACCCAATTTAGATTAGTAAAGCGTACACAACTGGAAAGACTGCTGTAATAACACAGCCTTGTTATTTTTAAGTCCTATTTTGATATTAATTTCTGATTAGTTAGTAAATAACACCTGGATTCTATGGAGGACCTCGGTC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daisuke Yamashita et al.
Molecular cancer therapeutics, 19(5), 1134-1147 (2020-03-05)
The development of efficacious therapies targeting metastatic spread of breast cancer to the brain represents an unmet clinical need. Accordingly, an improved understanding of the molecular underpinnings of central nervous system spread and progression of breast cancer brain metastases (BCBM)
Vita Golubovskaya et al.
Journal of cancer research and clinical oncology, 141(9), 1613-1631 (2015-02-07)
Focal adhesion kinase is an important survival signal in cancer. Recently, we demonstrated that the autophosphorylation inhibitor of FAK, Y15, effectively inhibited cancer cell growth. We detected many cancer cell lines sensitive to Y15 and also detected several cell lines