Kluczowe dokumenty
EHU059501
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FAM83A
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGCTGGGAGGAGAGGAAATATCCCATGGCTGACTGTGCCAAGGAGGTGTCTGAGCCAGCCCTCCCGGCCCGAGGGCAGGGCAGGTGGCCCTGAGAGATAAGCCAATCCCGCAGCTGCAGATGAGGAGTTCTGAGAAGCATTGCTCAGGACAGCGGTAAATCACTTCTTGGAGGTGCCCTGCACGCCGGTCCTGGGAGCAGGCGGCCTCCCGGGGGTGCGGGAGCCCCACTCCTCCGTGGTGTGTTCCATTTGCTTCCCACATCTGGAGGAGCTGACGTGCCAGCCTCCCCCAGCACCACCCAGGGACGGGAGGCATGAGCCGGTCAAGGCACCTGGGCAAAATCCGGAAGCGTCTGGAAGATGTCAAGAGCCAGTGGGTCCGGCCAGCCAGGGCTGACTTTAGTGACAACGAGAGTGCCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Junfen Xu et al.
International journal of oncology, 57(2), 509-521 (2020-07-07)
Family with sequence similarity 83 member A (FAM83A) has been recently observed to be upregulated in various types of cancer and hypothesized to be serve as an oncogene. The present study aimed to determine the functional roles and the underlying molecular