Merck
690821
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethoxyimidazolium hexafluorophosphate
98%, complies for IR spectroscopy
Synonim(y):
(OMe)2Im-PF6
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9F6N2O2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98% (13C-NMR)
≥98% (31P-NMR)
98%
Postać
solid
mp
84 °C
przydatność
complies for IR spectroscopy
ciąg SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.COn1cc[n+](OC)c1
InChI
1S/C5H9N2O2.F6P/c1-8-6-3-4-7(5-6)9-2;1-7(2,3,4,5)6/h3-5H,1-2H3;/q+1;-1
Klucz InChI
KBRFXVGODOTNGL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,3-Dimethoxyimidazolium hexafluorophosphate can be used:
  • As an ionic liquid and N-heterocyclic carbene (NHC) precatalyst.
  • To prepare bis(1,3-dimethoxyimidazolin-2-ylidene)silver(I) hexafluoridophosphate complex, which acts as an N-heterocyclic carbene.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Crystal structure of bis (1, 3-dimethoxyimidazolin-2-ylidene) silver (I) hexafluoridophosphate, N-heterocyclic carbene (NHC) complex
Rietzler B, et al.
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications, 71(12), m251-m252 (2015)
N, N′-Di (alkyloxy) imidazolium salts: New patent-free ionic liquids and NHC precatalysts
Laus G, et al.
Zeitschrift fur Naturforschung B, 62(3), 295-308 (2007)
N,N-Di(alkoxy)imidazolium salts: new patent-free ionic liquids and NHC-precatalysts
Laus, G., et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 62, 295-308 (2007)