Kluczowe dokumenty
EHU054851
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HDAC6
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCATGGAAATTCTGGACACCCGCTGGTCCTCAGCTACATCGACCTGTCAGCCTGGTGTTACTACTGTCAGGCCTATGTCCACCACCAGGCTCTCCTAGATGTGAAGAACATCGCCCACCAGAACAAGTTTGGGGAGGATATGCCCCACCCACACTAAGCCCCAGAATACGGTCCCTCTTCACCTTCTGAGGCCCACGATAGACCAGCTGTAGCTCATTCCAGCCTGTACCTTGGATGAGGGGTAGCCTCCCACTGCATCCCATCCTGAATATCCTTTGCAACTCCCCAAGAGTGCTTATTTAAGTGTTAATACTTTTAAGAGAACTGCGACGATTAATTGTGGATCTCCCCCTGCCCATTGCCTGCTTGAGGGGCACCACTACTCCAGCCCAGAAGGAAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mo Cheng et al.
European journal of pharmacology, 840, 1-8 (2018-10-03)
Emerging evidence shows that cytokines such as interleukins (ILs) are involved in the progression and chemoresistance of multiple tumors, including osteosarcoma (OS). Our present study established the doxorubicin (Dox) resistant human OS MG-63 and HOS cells and named them MG-63/Dox
Lei Yang et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 127, 143-153 (2018-12-26)
Extracellular pH strongly affects cellular metabolism and function. An acidic environment induced under pathological conditions leads to cardiomyocyte injury and dysfunction, but the underlying mechanisms are still poorly understood. Autophagy has been reported as a cytoprotective mechanism that maintains cellular
Hyeanjeong Jeong et al.
International journal of molecular sciences, 20(17) (2019-09-05)
Epigenetic remodeling via histone acetylation has become a popular therapeutic strategy to treat Alzheimer's disease (AD). In particular, histone deacetylase (HDAC) inhibitors including M344 and SAHA have been elucidated to be new drug candidates for AD, improving cognitive abilities impaired
Shigeki Saito et al.
PloS one, 12(10), e0186615-e0186615 (2017-10-19)
Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a chronic, progressive and fatal disease. Histone deacetylase 6 (HDAC6) alters function and fate of various proteins via deacetylation of lysine residues, and is implicated in TGF-β1-induced EMT (epithelial-mesenchymal transition). However, the role of HDAC6
Liuqing Xu et al.
Oncotarget, 8(51), 88730-88750 (2017-11-29)
The role of histone deacetylase 6 (HDAC6) in peritoneal fibrosis remains unknown. In this study, we examined the effect of HDAC6 inhibition on the epithelial-mesenchymal transition (EMT) of peritoneal mesothelial cells and development of peritoneal fibrosis. Treatment with tubastatin A