Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3010,00 zł
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
assay
≥50% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
56 kDa
packaging
pkg of 50 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentration
>0.02 mg/mL
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... HDAC1(3065)
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... HDAC1(3065) | Gene Information human ... HDAC2(3066) | Gene Information human ... HDAC9(9734) | Gene Information human ... HDAC4(9759) |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| assay ≥50% (SDS-PAGE) | assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay ≥50% (SDS-PAGE) |
| form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution |
| recombinant expressed in baculovirus infected insect cells | recombinant expressed in baculovirus infected insect cells | recombinant expressed in baculovirus infected insect cells | recombinant expressed in baculovirus infected insect cells |
| concentration >0.02 mg/mL | concentration >0.02 mg/mL | concentration >0.02 mg/mL | concentration >0.02 mg/mL |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?