Kluczowe dokumenty
WHA10334553
Whatman® prepleated qualitative filter paper for technical use, Grade 0860 1/2
circles, diam. 320 mm, pack of 100
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z696153, paper filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10334553
Whatman Article No. 28414492 (US reference)
Parametry
60 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
320 mm
grubość
170 μm
wielkość porów
7-12 μm (Particle retention)
gramatura
75 g/m2
Opis ogólny
Oszczędzające czas jakościowe krążki filtracyjne Whatman są oferowane w formie złożonej (wstępnie wypełnionej), co daje duże korzyści w porównaniu z płaskimi krążkami:
  • Oszczędność czasu wymaganego do złożenia okręgów w celu dopasowania ich do stożkowych lejków filtracyjnych w powtarzalnych lub wielokrotnych analizach.
  • Skrócenie całkowitego czasu filtracji ze względu na dodatkową odsłoniętą powierzchnię; normalne spowolnienie prędkości filtracji z powodu obciążenia cząstkami stałymi jest opóźnione.
  • Zwiększona całkowita wydajność ładowania, ponieważ dostępna jest większa powierzchnia filtracyjna
  • Utrzymane natężenie przepływu dzięki zmniejszeniu kontaktu bibuły filtracyjnej z bokiem lejka i samonośnemu kształtowi samego filtra.
  • Filtrowanie wstępne nie ma znaczącego wpływu na żadne dane techniczne i te same wartości mogą być użyte dla płaskich okręgów.
Klasa 0860 ½: 7-12 μm (średnio szybki, gładki papier filtracyjny)
Porównywalny do klasy 0858, ale o gładkiej powierzchni, nieco cieńszy i szybszy.
Cechy i korzyści
  • Oszczędność czasu wymaganego do składania okręgów w celu dopasowania do stożkowych lejków filtracyjnych w powtarzalnych lub wielokrotnych analizach.
  • Skrócenie całkowitego czasu filtracji ze względu na dodatkową odsłoniętą powierzchnię; normalne spowolnienie prędkości filtracji z powodu obciążenia cząstkami stałymi jest opóźnione.
  • Zwiększona całkowita wydajność ładowania, ponieważ dostępna jest większa powierzchnia filtra.
  • Utrzymane natężenie przepływu dzięki zmniejszeniu kontaktu bibuły filtracyjnej z bokiem lejka i samonośnemu kształtowi samego filtra.
  • Wstępne wypełnienie nie wpływa znacząco na żadne dane techniczne, a te same liczby mogą być użyte dla płaskich okręgów.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)