Kluczowe dokumenty
EHU051011
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PLK1
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTGCACCGAAACCGAGTTATTCATCGAGACCTCAAGCTGGGCAACCTTTTCCTGAATGAAGATCTGGAGGTGAAAATAGGGGATTTTGGACTGGCAACCAAAGTCGAATATGACGGGGAGAGGAAGAAGACCCTGTGTGGGACTCCTAATTACATAGCTCCCGAGGTGCTGAGCAAGAAAGGGCACAGTTTCGAGGTGGATGTGTGGTCCATTGGGTGTATCATGTATACCTTGTTAGTGGGCAAACCACCTTTTGAGACTTCTTGCCTAAAAGAGACCTACCTCCGGATCAAGAAGAATGAATACAGTATTCCCAAGCACATCAACCCCGTGGCCGCCTCCCTCATCCAGAAGATGCTTCAGACAGATCCCACTGCCCGCCCAACCATTAACGAGCTGCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jinhua Dong et al.
Biotechnology and bioengineering, 117(5), 1259-1269 (2020-02-11)
Ultra Quenchbody (UQ-body) is a biosensor that utilizes the quenching behavior of the fluorescent dye linked to the antibody V region. When the corresponding antigen is bound to the UQ-body, the fluorescence is restored and allows the detection of target
Owen Addis Jones et al.
Nature communications, 10(1), 2861-2861 (2019-06-30)
Centromeres provide a pivotal function for faithful chromosome segregation. They serve as a foundation for the assembly of the kinetochore complex and spindle connection, which is essential for chromosome biorientation. Cells lacking Polo-like kinase 1 (PLK1) activity suffer severe chromosome alignment
James C Evans et al.
Molecular pharmaceutics, 14(1), 42-52 (2017-01-04)
In recent years, RNA interference (RNAi) has emerged as a potential therapeutic offering the opportunity to treat a wide range of diseases, including prostate cancer. Modified cyclodextrins have emerged as effective gene delivery vectors in a range of disease models.
Tomonori Higuchi et al.
Scientific reports, 7(1), 11026-11026 (2017-09-10)
The genetic events that lead to aggressive transformation of cases of splenic marginal zone lymphoma (SMZL) after the chronic clinical stage have not been well understood. We aimed to find candidate genes associated with aggressive features of SMZL. We have
Hui Shi et al.
International journal of nanomedicine, 15, 3347-3362 (2020-06-05)
Temozolomide (TMZ) is the first-line chemotherapeutic option to treat glioma; however, its efficacy and clinical application are limited by its drug resistance properties. Polo-like kinase 1 (PLK1)-targeted therapy causes G2/M arrest and increases the sensitivity of glioma to TMZ. Therefore
Produkty
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.