Kluczowe dokumenty
EHU049051
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human XRN2
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGATGCTAGTGCTCCTGGTGAAGGAGAACATAAAATCATGGATTACATTAGAAGGCAAAGAGCCCAGCCTAACCATGACCCAAATACTCATCATTGTTTATGTGGAGCAGATGCTGATCTCATTATGCTTGGCCTTGCCACACATGAACCGAACTTTACCATTATTAGAGAAGAATTCAAACCAAACAAGCCCAAACCATGTGGTCTTTGTAATCAGTTTGGACATGAGGTCAAAGATTGTGAAGGTTTGCCAAGAGAAAAGAAGGGAAAGCATGATGAACTTGCCGATAGTCTTCCTTGTGCAGAAGGAGAGTTTATCTTCCTTCGGCTTAATGTTCTTCGTGAGTATTTGGAAAGAGAACTCACAATGGCCAGCCTACCATTCACATTTGATGTTGAGAGGAGCATTGATGACTGGGTTTTCATGTGCTTCTTTGTGGGAAATGACTTCCTCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Praveen L Patidar et al.
Scientific reports, 10(1), 14253-14253 (2020-08-30)
Persistent R-loops (RNA-DNA hybrids with a displaced single-stranded DNA) create DNA damage and lead to genomic instability. The 5'-3'-exoribonuclease 2 (XRN2) degrades RNA to resolve R-loops and promotes transcription termination. Previously, XRN2 was implicated in DNA double strand break (DSB)
Rodney P Kincaid et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 115(32), 8197-8202 (2018-07-25)
Seventy percent of people infected with hepatitis C virus (HCV) will suffer chronic infection, putting them at risk for liver disease, including hepatocellular carcinoma. The full range of mechanisms that render some people more susceptible to chronic infection and liver
Jong-Sun Lee et al.
Molecular cell, 77(5), 1044-1054 (2020-01-12)
Antisense oligonucleotides (ASOs) that trigger RNase-H-mediated cleavage are commonly used to knock down transcripts for experimental or therapeutic purposes. In particular, ASOs are frequently used to functionally interrogate long noncoding RNAs (lncRNAs) and discriminate lncRNA loci that produce functional RNAs
Shin-Ichiro Hori et al.
Biochemical and biophysical research communications, 464(2), 506-511 (2015-07-15)
Antisense oligonucleotides (ASOs) can suppress the expression of a target gene by cleaving pre-mRNA and/or mature mRNA via RNase H1. Following the initial endonucleolytic cleavage by RNase H1, the target RNAs are degraded by a mechanism that is poorly understood.
Oussama Meziane et al.
Scientific reports, 5, 16688-16688 (2015-11-21)
The decapping scavenger enzyme DcpS is known for its role in hydrolyzing the cap structure following mRNA degradation. Recently, we discovered a new function in miRNA degradation activation for the ortholog of DcpS in C. elegans. Here we show that