Kluczowe dokumenty
EHU048811
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ITGAM
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCGGATGAAGGAGTTTGTCTCAACTGTGATGGAGCAATTAAAAAAGTCCAAAACCTTGTTCTCTTTGATGCAGTACTCTGAAGAATTCCGGATTCACTTTACCTTCAAAGAGTTCCAGAACAACCCTAACCCAAGATCACTGGTGAAGCCAATAACGCAGCTGCTTGGGCGGACACACACGGCCACGGGCATCCGCAAAGTGGTACGAGAGCTGTTTAACATCACCAACGGAGCCCGAAAGAATGCCTTTAAGATCCTAGTTGTCATCACGGATGGAGAAAAGTTTGGCGATCCCTTGGGATATGAGGATGTCATCCCTGAGGCAGACAGAGAGGGAGTCATTCGCTACGTCATTGGGGTGGGAGATGCCTTCCGCAGTGAGAAATCCCGCCAAGAGCTTAAT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bhagawat S Chandrasekar et al.
PloS one, 10(6), e0128301-e0128301 (2015-06-02)
Interferon-gamma (Ifnγ), a key macrophage activating cytokine, plays pleiotropic roles in host immunity. In this study, the ability of Ifnγ to induce the aggregation of resident mouse adherent peritoneal exudate cells (APECs), consisting primarily of macrophages, was investigated. Cell-cell interactions