Przejdź do
MABF2085
Przeciwciało anty-CD11b/CD18, klon mAb107
clone mAb107, from mouse
Synonim(y):
Integrin alpha-M/ITGB2, CR3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki02 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
773,00 zł
100 μg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
mAb107, monoclonal
Application:
DB, FACS, IHC, inhibition assay
Citations:
-
773,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 grudnia 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
mAb107, monoclonal
species reactivity
nonhuman primates, human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
dot blot: suitable, flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, inhibition assay: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGAM(3684)
General description
127,18 kDa obliczone.
Integryna alfa-M (UniProt: P11215; znany również jako członek rodziny antygenów B CD11, łańcuch alfa CR-3, podjednostka alfa glikoproteiny MAC-1 powierzchni komórki, receptor adhezji leukocytów MO1, receptor adhezji neutrofili, CD11b) jest kodowany przez gen ITGAM (znany również jako CD11B, CR3A) (identyfikator genu: 3684) u człowieka. Integryny są heterodimerycznymi receptorami adhezyjnymi alfa/beta, które łączą macierz zewnątrzkomórkową na innych komórkach z kurczliwym cytoszkieletem w celu przekazywania sygnałów mechanochemicznych przez błonę plazmatyczną. CD11b jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I, które jest syntetyzowane z peptydem sygnałowym (aa 1-16), który jest odcinany w postaci dojrzałej. Ulega ekspresji głównie w monocytach i granulocytach, a pewną ekspresję obserwuje się również w neutrofilach. Zwykle występuje jako heterodimer podjednostek alfa i beta i wiąże się z integryną beta-2 (ITGB2). Zgłoszono dwie izoformy CD11b, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. CD11b zawiera dużą domenę zewnątrzkomórkową (aa 17-1104), krótką domenę transbłonową (aa 1105-1128) i domenę cytoplazmatyczną (aa 1129-1152). Został on zaangażowany w różne interakcje adhezyjne monocytów, makrofagów i granulocytów, a także w pośredniczenie w wychwytywaniu cząstek pokrytych dopełniaczem. Zawiera miejsce adhezji zależne od jonów metali (MIDAS) w domenie integryny A, które jest niezbędne do stabilizacji domeny A w stanie wysokiego powinowactwa. Główne miejsce rozpoznawania ligandów CD11b/CD18 zostało zmapowane do domeny A w podjednostce CD11b (CD11bA). Zarówno jony magnezu, jak i wapnia wykazują równe powinowactwo do nieaktywnego CD11bA, jednak po aktywacji występuje 10-krotny wzrost powinowactwa wiązania jonów magnezu bez wpływu na powinowactwo jonów wapnia. Wiadomo, że mutacje w genie ITGAM powodują toczeń rumieniowaty układowy 6, który charakteryzuje się szerokim zakresem dysfunkcji układu, obejmujących głównie skórę, stawy, nerki i błony surowicze. (Ref.: Zerria, K., et al. (2006). Immunology 119(4); 431-440; Mahalingam, B., et al., (2011). J. Immunol. 187 (12); 6393-6401; Li, R., et al. (2002). J. Immunol. 168 (3); 1219-1225.).
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST odpowiadający 211 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiego CD11bA.
Application
Analiza Dot Blot: Reprezentatywna partia wykryła CD11b/CD18 w aplikacji Dot Blot (Li, R., et. al. (2002). J Immunol. 168(3):1219-25).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła CD11b/CD18 w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Mahalingam, B., et. al. (2011). J Immunol. 187(12):6393-401; Li, R., et. al. (2002). J Immunol. 168(3):1219-25).
Analiza inhibicji: Reprezentatywna partia profilaktycznie inaktywuje CD11b/CD18 i zapobiega wiązaniu CD11b/CD18 z wieloma ligandami (Dehnadi, A., et. al. (2017). Nat Commun. 8:13899; Li, R., et. al. (2002). J Immunol. 168(3):1219-25).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła CD11b/CD18 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Dehnadi, A., et. al. (2017). Nat Commun. 8:13899).
Anti-CD11b/CD18, klon mAb107, nr kat. MABF2085, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa CD11b/CD18 i zostało przetestowane do stosowania w testach Dot Blot, cytometrii przepływowej, immunohistochemii i testach hamowania.
Research Category
Cell Structure
Biochem/physiol Actions
Klon mAb 107 wykrywa CD11b/CD18 w ludzkich neutrofilach. Celuje w epitop w domenie A.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Flow Cytometry in human neutrophils.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CD11b/CD18 in one million human neutrophils.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1305652C0551SAB5701150
description
clone mAb107, from mouse
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
clone ICRF44, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
-
clone
mAb107, monoclonal
clone
polyclonal
clone
ICRF44, monoclonal
clone
monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
-
species reactivity
nonhuman primates, human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
Gene Information
human ... ITGAM(3684)
Gene Information
human ... ITGAM(3684)
Gene Information
human ... ITGAM(3684)
Gene Information
human ... ITGAM(3684)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. will you be providing this antibody coupled to common fluorochromes soon?
    1 answer
    1. This product is offered only unconjugated, a fluorochrome-conjugated version is not available. For fluorescence, a fluorophore-conjugated secondary antibody is an option. Alternatively, several other direct-labeled CD11b antibodies from the same M1/70 clone may be of interest:
      FITC MABF80A - https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/mabf80a
      APC MABF366 - https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/mabf366
      APC-Cy7 MABF362 - https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/mabf362
      PE-Cy5 MABF515 - https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/mabf515
      PerCP-Cy5.5 MABF517 - https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/mabf517
      redFluor710 MABF80B - https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/mabf80b
      biotin MABF514 - https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/mabf514