Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 881,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Inhibitor kompleksu Arp2/3 I, nieaktywna kontrola, CK-689, The Arp2/3 Complex Inhibitor I, Inactive Control, CK-689, also referenced under CAS 170930-46-8, controls the biological activity of Arp2/3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c