Kluczowe dokumenty
EHU025841
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HDAC1
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CGAATCCGCATGACTCATAATTTGCTGCTCAACTATGGTCTCTACCGAAAAATGGAAATCTATCGCCCTCACAAAGCCAATGCTGAGGAGATGACCAAGTACCACAGCGATGACTACATTAAATTCTTGCGCTCCATCCGTCCAGATAACATGTCGGAGTACAGCAAGCAGATGCAGAGATTCAACGTTGGTGAGGACTGTCCAGTATTCGATGGCCTGTTTGAGTTCTGTCAGTTGTCTACTGGTGGTTCTGTGGCAAGTGCTGTGAAACTTAATAAGCAGCAGACGGACATCGCTGTGAATTGGGCTGGGGGCCTGCACCATGCAAAGAAGTCCGAGGCATCTGGCTTCTGTTACGTCAATGATATCGTCTTGGCCATCCTGGAACTGCTAAAGTATCACCAGAGGGTGCTGTACA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Soniya Bastola et al.
Nature communications, 11(1), 4660-4660 (2020-09-18)
Intratumor spatial heterogeneity facilitates therapeutic resistance in glioblastoma (GBM). Nonetheless, understanding of GBM heterogeneity is largely limited to the surgically resectable tumor core lesion while the seeds for recurrence reside in the unresectable tumor edge. In this study, stratification of
He Huang et al.
Cell research, 28(1), 111-125 (2017-12-02)
Short-chain fatty acids and their corresponding acyl-CoAs sit at the crossroads of metabolic pathways and play important roles in diverse cellular processes. They are also precursors for protein post-translational lysine acylation modifications. A noteworthy example is the newly identified lysine
Sin Y Choi et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 20(12), 2289-2298 (2016-07-16)
Epithelial-mesenchymal transition (EMT) and renal fibrosis are closely involved in chronic kidney disease. Inhibition of histone deacetylase (HDAC) has an anti-fibrotic effect in various diseases. However, the pathophysiological role of isoform-specific HDACs or class-selective HDACs in renal fibrosis remains unknown.
Xiaohua Yan et al.
Journal of molecular cell biology, 10(1), 48-59 (2017-10-17)
Evading TGF-β-mediated growth inhibition is often associated with tumorigenesis in liver, including hepatocellular carcinoma (HCC). To better understand the functions and the underlying molecular mechanisms of TGF-β in HCC initiation and progression, we carried out transcriptome sequencing (RNA-Seq) to identify
Jing Yang et al.
Scientific reports, 7, 43864-43864 (2017-03-07)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most commonly diagnosed cancers in the world. Elevated glucose metabolism in the availability of oxygen, a phenomenon called the Warburg effect, is important for cancer cell growth. Fructose-1,6-bisphosphatase (FBP1) is a rate-limiting enzyme