Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1160,00 zł
Nazwa produktu
Epidermal Growth Factor from mouse, EGF
biological source
mouse
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
0.05-1 ng/mL ED50/EC50
mol wt
~6 kDa
packaging
pkg of 100 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1 EU/μg endotoxin (Protein)
color
white
solubility
water: soluble 0.10 mL, clear, colorless
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Egf(13645)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse submaxillary glands | biological source human | biological source mouse |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant expressed in NSO cells | recombinant expressed in E. coli |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?