Key Documents
E4906
Enterokinase from bovine intestine
BioUltra, recombinant, expressed in E. coli, ≥20 units/mg protein, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Enteropeptidase
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in E. coli
linia produktu
BioUltra
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Postać
solution
aktywność właściwa
≥20 units/mg protein
masa cząsteczkowa
150 kDa
opakowanie
vial of ~0.2 unit
stężenie
≥0.1 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Adjust the concentration of the fusion protein to 1.5 mg/ml and a pH between 7.0-8.0 with 500 mM Tris-HCl, pH 8.0, 2.0 mM CaCl2, and 1% Tween® 20
Add enterokinase to fusion protein solution at a ratio of ~ 0.02 units per 1 mg fusion protein and mix
Incubate reaction mixture at ~25 °C for 16 hours
Działania biochem./fizjol.
Właściwości fizyczne
Definicja jednostki
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1