Merck
D9439
Sigma-Aldrich
Desmosine chloride
from bovine, 99.5%±0.2%
Synonim(y):
DES
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H40ClN5O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
562.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.56
pochodzenie biologiczne
bovine
Poziom jakości
Próba
99.5%±0.2%
Formularz
lyophilized powder
oczyszczone przez
chromatography (and purified by solvent extraction)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Cl-].NC(CCCC[n+]1cc(CCC(N)C(O)=O)c(CCCC(N)C(O)=O)c(CCC(N)C(O)=O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C24H39N5O8.ClH/c25-17(21(30)31)5-1-2-11-29-12-14(7-9-19(27)23(34)35)16(4-3-6-18(26)22(32)33)15(13-29)8-10-20(28)24(36)37;/h12-13,17-20H,1-11,25-28H2,(H3-,30,31,32,33,34,35,36,37);1H
Klucz InChI
FUPMLZCXPJSGPV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Each vial contains 1 μmole of purified desmosine.
Zastosowanie
Chlorek desmosyny jest często stosowany w testach na wolną desmosynę lub desmosynę w moczu jako markery stanów chorobowych charakteryzujących się degradacją elastyny (np. rozedma płuc). Degradacja elastyny wykazała silną korelację ze zwapnieniem naczyń krwionośnych, a wstępne traktowanie jonami glinu może hamować wiązanie metaloproteinazy macierzy (MMP) z elastyną.
Assays for free or urinary desmosine are often used as markers for disease states characterized by elastin degradation (e.g., emphysema). Conversely, excessive levels of incorporated desmosine are indicators of fibrotic conditions (e.g., cirrhosis).
Działania biochem./fizjol.
Desmosine is a polyfunctional amino acid that forms cross-links in mature elastin.
Przestroga
Extremely hygroscopic
Komentarz do analizy
Calibrated by UV and amino acid analysis.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Bailey et al.
The American journal of pathology, 159(6), 1981-1986 (2001-12-26)
Calcification of elastin occurs in many pathological cardiovascular diseases including atherosclerosis. We have previously shown that purified elastin when subdermally implanted in rats undergoes severe calcification and aluminum chloride (AlCl(3)) pretreatment of elastin inhibits calcification. In the present study we
Franca Cocci et al.
The international journal of biochemistry & cell biology, 34(6), 594-604 (2002-04-12)
An enhanced proteolysis of lung interstitium is key event in the pathogenesis of emphysema, a major constituent of chronic obstructive pulmonary disease. To assess whether urinary desmosine and/or hydroxyproline may be used as a marker of lung destruction we studied
Dina M Basalyga et al.
Circulation, 110(22), 3480-3487 (2004-11-17)
Elastin calcification is a widespread feature of vascular pathology, and circumstantial evidence exists for a correlation between elastin degradation and calcification. We hypothesized that matrix metalloproteinase (MMP)-mediated vascular remodeling plays a significant role in elastin calcification. In the present studies