Merck
D5887
Sigma-Aldrich
Deuterium chloride solution
20% in D2O
Synonim(y):
Hydrochloric acid-d solution
About This Item
Wzór liniowy:
DCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
37.47
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
czystość izotopowa
100 atom % D
stężenie
20% in D2O
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
Cl[2H]
InChI
1S/ClH/h1H/i/hD
Klucz InChI
VEXZGXHMUGYJMC-DYCDLGHISA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)