Kluczowe dokumenty
D4500
Dehydroisoandrosterone 3-acetate
Synonim(y):
3-β-Acetoxy-5-androsten-17-one, Prasterone acetate
About This Item
Polecane produkty
drug control
Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
168-170 °C (lit.)
Format
neat
ciąg SMILES
CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CC=C2C1
InChI
1S/C21H30O3/c1-13(22)24-15-8-10-20(2)14(12-15)4-5-16-17-6-7-19(23)21(17,3)11-9-18(16)20/h4,15-18H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18-,20-,21-/m0/s1
Klucz InChI
NCMZQTLCXHGLOK-ZKHIMWLXSA-N
Zastosowanie
zastąpiony przez
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)