Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 395,00 zł 296,25 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
296,25 zł
Cena katalogowa395,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]20/D +2.4°, c = 2 in ethanol
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
168-170 °C (lit.)
functional group
ester, ketone
SMILES string
CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CC=C2C1
InChI
1S/C21H30O3/c1-13(22)24-15-8-10-20(2)14(12-15)4-5-16-17-6-7-19(23)21(17,3)11-9-18(16)20/h4,15-18H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18-,20-,21-/m0/s1
InChI key
NCMZQTLCXHGLOK-ZKHIMWLXSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 99% | description ≥93% (TLC), powder | description 97 atom % D, 98% (CP) |
| assay 97% | assay 99% | assay ≥93% (TLC) | assay 98% (CP) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| mp 168-170 °C (lit.) | mp 149-152 °C (lit.) | mp 148-149 °C (dec.) (lit.) | mp 149-151 °C |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| functional group ester, ketone | functional group - | functional group - | functional group - |
| optical activity [α]20/D +2.4°, c = 2 in ethanol | optical activity [α]20/D +19°, c = 1 in ethanol | optical activity - | optical activity - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?