Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
CWA-1001
Sigma-Aldrich
Anti-Human CD15 (28) ColorWheel® Dye-Ready mAb
greener alternative
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
28, monoclonal
linia produktu
ColorWheel®
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 59.08 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgMκ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kompatybilność
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FUT4(2526)
Opis ogólny
Technologia 11665 to nowatorska i zastrzeżona metoda tworzenia własnych kombinacji przeciwciał i barwników do użytku w cytometrii przepływowej. Inkubując dowolne przeciwciało 11665 z dowolnym barwnikiem 11665, badacze mogą szybko i łatwo tworzyć pierwotne sprzężone przeciwciała do stosowania w jednokolorowej lub wielokolorowej analizie cytometrii przepływowej. Każde przeciwciało 11665 i barwnik są liofilizowane w celu długotrwałego przechowywania, co pozwala na prostotę i elastyczność bez kompromisów. Technologia 11665 wymaga zarówno przeciwciała 11665, jak i barwnika 11665 do zastosowania w cytometrii przepływowej.
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. Ten produkt nie zawiera konserwantów, jest liofilizowany w celu zwiększenia stabilności i umożliwienia wysyłki w temperaturze otoczenia, a zatem jest zgodny z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Specyficzność
Klon 28 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym ludzki CD15.
Immunogen
Monocyty oddzielone od innych leukocytów obwodowych na płytkach fibronektynowych.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości:
Oceniane za pomocą cytometrii przepływowej w granulocytach krwi ludzkiej.
Analiza cytometrii przepływowej: Barwienie miliona granulocytów krwi ludzkiej przeprowadzono przy użyciu 5 μl mieszaniny 1:1 Cat. CWA-1001, Anti-CD15 Antibody (28) 11665 Mouse mAb i aktywowanego barwnika Phycoerythrin (PE) CW-PE 11665 lub równoważnej ilości mysiej kontroli izotypu IgM.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Alfa-(1,3)-fukozylotransferaza 4 (UniProt: P22083; znana również jako fukozylotransferaza ligandu ELAM-1, fukozylotransferaza 4, fukozylotransferaza IV, Fuc-TIV, FucT-IV, 3-L-fukozylotransferaza galaktozydu, CD15) jest kodowana przez gen FUT4 (znany również jako ELFT, FCT3A) (Gene ID: 2526) u człowieka. CD15 jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu II z rodziny glikozylotransferaz 10. Zawiera domenę cytoplazmatyczną (aa 1-147), domenę transbłonową (aa 148-172) i domenę lumenalną (aa 173-530). Składa się z trisacharydu o strukturze Gal-β(1-4)-(Fuc- (1-3))-GlcNAc i jest związany z inną strukturą, sialylo-CD15 (NeuNAc- (2-3)-Gal-β(1-4)-(Fuc- (1-3))-GlcNAc; CD15s lub sLex, gdzie s odnosi się do sialylated ), która różni się jedynie dodaniem wiązania kwasu sialowego do galaktozy w rdzeniu trisacharydu Lex. CD15 katalizuje wiązania alfa-1,3-glikozydowe zaangażowane w ekspresję antygenów Lewis X/SSEA-1 i VIM-2. Wykazano, że jest markerem wyróżniającym dla ludzkich komórek szpikowych i pośredniczy w adhezji neutrofili do komórek dendrytycznych. Jest również zaangażowany w funkcje neutrofili, takie jak interakcje komórka-komórka, fagocytoza, stymulacja degranulacji i wybuchu oddechowego. Jest również uważany za ważny marker nowotworowych komórek Reeda Sternberga i może być przydatny w diagnostyce chłoniaka Hodgkina. (Ref.: Gadhoum, SZ., and Sackstein, R (2008). Nat. Chem. Biol. 4(12); 751-757; Nakayama, F., et al. (2001).Glycobiol. Extracellular Matrices. 276(19); 16100-16106).
Postać fizyczna
Liofilizowany z PBS zawierającego D-mannitol i sacharozę, normalny wygląd to wysuszony granulat. Odtworzony roztwór przeciwciała jest stabilny i funkcjonalny, jak oceniono w testach funkcjonalnych. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek.
Rekonstytucja
1,0 mg/ml po rekonstytucji w 25 μl w PBS. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją należy krótko odwirować fiolki w celu odwirowania materiału na dno fiolki. Odtworzyć każdą fiolkę, dodając 25 μl PBS. Chronić przed światłem.
Informacje prawne
ColorWheel is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)