Przejdź do
643254
Gold coated glass cover slip
L × W × thickness 22 mm × 22 mm × 130-170 μm, square, layer thickness 100 Å, 99.999% (Au)
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
12 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4300,00 zł
3225,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Au
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.97
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
231-165-9
MDL number:
3225,00 zł
Cena katalogowa4300,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.99% (Ti), 99.999% (Au)
L × W × thickness
22 mm × 22 mm × 130-170 μm, square
layer thickness
100 Å
refractive index
n20/587 1.523
matrix attachment
Titanium, as adhesion layer used to bind the gold to the borosilicate glass cover slip
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Corning® 0211 zinc titania glass, a particular formulation of borosilicate glass that lends itself very well to being sliced into thin pieces.
The gold surface is highly polycrystalline but shows a tendency towards <111> orientation.
Other Notes
Titanium adhesion layer used to bind the gold to a zinc titania glass cover slip.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
643203643246GF89912548
Gold mesh, size 0.011&#160;mm, size 20 × 20&#160;mm, thickness 0.004&#160;mm
GF89912548
Gold
assay
99.99% (Ti), 99.999% (Au)
assay
99.9% (Ti), 99.999% (Au)
assay
99.9% (Ti), 99.999% (Au)
assay
-
matrix attachment
Titanium, as adhesion layer used to bind the gold to the borosilicate glass cover slip
matrix attachment
Titanium, as adhesion layer used to bind the gold to the aluminosilicate glass cover slip
matrix attachment
Titanium, as adhesion layer used to bind the gold to the aluminosilicate glass cover slip
matrix attachment
-
layer thickness
100 Å
layer thickness
100 Å
layer thickness
1000 Å
layer thickness
-
L × W × thickness
22 mm × 22 mm × 130-170 μm, square
L × W × thickness
3 in. × 1 in. × 0.7 mm
L × W × thickness
3 in. × 1 in. × 0.7 mm
L × W × thickness
-
refractive index
n20/587 1.523
refractive index
n20/400 1.52 (lit.)
refractive index
n20/400 1.52 (lit.)
refractive index
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gold coated glass cover slip
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)