To podłoże do odzyskiwania ma zoptymalizowaną formułę zapewniającą stabilność i wysoką wydajność transformacji klonów ekspresji białek.
Cechy i korzyści
Formuła bez laktozy zapobiega niepożądanej nieszczelnej ekspresji z T7 lub innych promotorów indukowanych laktozą/IPTG.
Umożliwia najwyższą możliwą wydajność transformacji.
Używaj na etapie wzrostu transformacji komórek kompetentnych, aby osiągnąć 10-krotnie wyższą wydajność transformacji niż w przypadku pożywek LB lub SOC.
Miniaturization of biochemical reaction volumes within artificial microcompartments has been the key driver for directed evolution of several catalysts in the past two decades. Typically, single cells are co-compartmentalized within water-in-oil emulsion droplets with a fluorogenic substrate whose conversion allows
Questions
Reviews
★★★★★ No rating value