CMC0024
CONTROLLER BL21(DE3) Chemically Competent Cells
Escherichia coli, rod shaped
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
CONTROLLER BL21(DE3) Chemically Competent Cells, for controlled protein expression
pochodzenie biologiczne
Escherichia coli
klasa czystości
Molecular Biology
tryb wzrostu
adherent or suspension
morfologia
rod shaped
metody
microbiological culture: suitable
transformacja komórek
competent cell type: chemically competent
transformation efficiency: >1 x 107 cfu/μg
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Są idealne do klonowania i rozmnażania klonów plazmidowych. Zapewniają wysoką wydajność i wysoką jakość plazmidowego DNA.
Genotyp
F- ompT hsdSB (rB- mB-) gal dcm (DE3) Mini-F lacIq1(GentR)
Cechy i korzyści
- Ograniczenie nieszczelnej ekspresji: Białko represorowe LacI wiąże się z operatorem lacO, blokując transkrypcję genów niższego rzędu. W przypadku braku czynnika indukującego, takiego jak cukier laktozowy lub IPTG, ekspresja białka docelowego z sąsiedniego promotora zostanie znacznie zmniejszona.
- Wysoka wydajność białka: Zarówno szczepy 10G, jak i BL21(DE3) są znane ze swojej zdolności do ekspresji wysokich poziomów białka. Do ekspresji z promotora T7 należy wybrać szczep HI-Control BL21(DE3). Szczep ten jest również ubogi w proteazy, dając bardziej stabilne preparaty białkowe. Większość innych promotorów może być stosowana w szczepie HI-Control.
- Niezwykła wydajność: Prosta, niezawodna procedura szoku termicznego do transformacji chemicznej daje doskonałe wyniki z niewielkich ilości plazmidowego DNA.
Komponenty
- CONTROLLER BL21(DE3) chemically competent cells
- pUC 19 transformation control DNA
- recovery medium for expression
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)